GF10241413
Aluminum alloy 5251
foil, Al 97.7%/Mg 2%/Mn 0.3%, thickness 1.5 mm, size 150 × 150 mm, condition mirror polished on both sides
Sinonimo/i:
AL230751
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 102-414-13
Misura
150 × 150 mm
Spessore
1.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF10241413-3EA | 4061821134561 |
GF10241413-1EA | 4061821134547 |
GF10241413-2EA | 4061821134554 |
GF10241413-5EA | 4061821134578 |