Documenti fondamentali
GF47557862
Aluminum alloy 5083
foil, Al 95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
AB040390
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 475-578-62
Misura
150 × 150 mm
Spessore
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF47557862-1EA4061821137920
GF47557862-2EA4061821137937
GF47557862-5EA4061821137944