Key Documents
GF66225090
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.64 mm, size 50 × 50 mm, condition translucent
Sinonimo/i:
AL643064
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 662-250-90
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.64 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)