GF08379007
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, length 0.5 m, coil width 192 mm
Sinonimo/i:
CU130240
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 083-790-07
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
192 mm
Spessore
0.016 mm
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)