Documenti fondamentali
GF19270650
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 10 mm diameter
Sinonimo/i:
CU130240
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 192-706-50
Diametro
10 mm
10 mm
Spessore
0.016 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)