GF06424398
Palladium
tube, 120mm, outside diameter 6mm, inside diameter 5mm, wall thickness 0.5mm, as drawn, 99.95%
Sinonimo/i:
Palladium, PD007260
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 064-243-98
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
120 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
6 mm × 5 mm
P. ebollizione
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)