GF04978963
Rhodium
foil, not light tested, 10x10mm, thickness 0.012mm, as rolled, 99.9%
Sinonimo/i:
Rhodium, RH000205
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 049-789-63
Resistività
4.33 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
10x10 mm × 0.012 mm
P. ebollizione
3727 °C (lit.)
Punto di fusione
1966 °C (lit.)
Densità
12.41 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Rh]
InChI
1S/Rh
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)