GF04973485
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 10m coil, 0.05mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE080252
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 049-734-85
Misura × spessore
10 m × 0.05 mm