Key Documents
GF08413781
Fecralloy® - iron/chromium
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 50.8 mm diameter, length 50 mm, condition hot rolled (black)
Sinonimo/i:
FE087951
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 084-137-81
Lunghezza
50 mm
Diametro
50.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)