Documenti fondamentali
GF64672959
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-145g, size 300 × 300 mm, thickness 0.08 mm
Sinonimo/i:
FP313510
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fabric
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 646-729-59
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.08 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)