Documenti fondamentali
GF04718910
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.05 mm diameter, length 50 m, temper hard
Sinonimo/i:
AB245120
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 047-189-10
Lunghezza
50 m
Diametro
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF04718910-1EA4061821143754