Key Documents
GF04826033
Zinc oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g, high purity 99.999%
Sinonimo/i:
ZN526010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 048-260-33
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7