GF46146225
Zinc oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, high purity 99.999%
Sinonimo/i:
ZN526010
Saggio
99.999%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 461-462-25
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)