GF00214298
Aluminum
rod, 100mm, diameter 25.0mm, as drawn, 99.999%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL007925
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.999%
Stato
rod
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 002-142-98
Resistività
2.6548 μΩ-cm
L × diam.
100 mm × 25.0 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF00214298-1EA | 4061825345697 |