814477
TOYOPEARL® Phenyl-650S Bulk Media
phase phenyl, bottle of 100 mL, 35 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® Phenyl-650 Bulk Media
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Prodotti consigliati
Descrizione
Phenyl-650S
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Confezionamento
bottle of 100 mL
Parametri
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
polymer (35 μm)
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
35 μm
pH di lavoro
1-13
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Toyopearl Phenyl-650 resin is the middle hydrophobicity of the five HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Primary applications are for the separation of proteins, their isoforms, and aggregate removal. It is typically used in intermediate purification and polishing steps. For high performance separations, the use of TSKgel Phenyl-5PW resin is suggested. Both products have the same selectivity.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)