Key Documents
GF04715557
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.5 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
PT055150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 047-155-57
Lunghezza
0.5 m
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)