Key Documents
GF03328972
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
5m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI095150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 033-289-72
L × diam.
5 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)