GF04438919
Lead
foil, 50x50mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.95%
Sinonimo/i:
Lead, PB000381
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 044-389-19
Resistività
20.65 μΩ-cm
Lungh. × largh. × spess.
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
P. eboll.
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects