Key Documents
GF00996835
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
rod, 200mm x 40mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI117960
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 009-968-35
L × diam.
200 mm × 40 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)