Documenti fondamentali
GF00876999
Aluminum
powder, max. particle size 125 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
AL006015
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 008-769-99
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
125 μm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Aluminum powder, 15 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
GF82061670
Aluminum
Aluminum granular, <1 mm, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
518573
Aluminum
Titanium powder, −100 mesh, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
268496
Titanium
Aluminum ReagentPlus®, beads, 5-15 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266523
Aluminum
Iron powder, −325 mesh, 97%
Sigma-Aldrich
209309
Iron