Documenti fondamentali
GF93825322
Aluminum
powder, 25 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99%
Sinonimo/i:
AL006035
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 938-253-22
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Peso
1000 g
Dimens. max. particelle
25 (micron)
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Boron powder
Sigma-Aldrich
1.12070
Boron
Titanium powder, <45 μm avg. part. size, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
366994
Titanium