Documenti fondamentali
GF95119847
Aluminum
powder, 60 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
AL006031
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 951-198-47
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
60 (micron)
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)