Documenti fondamentali
GF41304899
Aluminum
powder, max. particle size 15 micron, weight 100 g, purity 99%
Sinonimo/i:
AL006038
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 413-048-99
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
15 μm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Aluminum powder, 25 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
GF59664572
Aluminum
Aluminum powder, 400 max. part. size (micron), purity 99.5%, weight 100 g
GF78813489
Aluminum
Aluminum powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF48562465
Aluminum
Aluminum powder, 60 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.9%
GF95119847
Aluminum
Aluminum powder, 25 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
GF64285689
Aluminum
Aluminum powder, max. particle size 125 micron, weight 1000 g, purity 99.5%
GF23389454
Aluminum
Aluminum granular, <1 mm, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
518573
Aluminum