Key Documents
GF00232816
Nickel
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99.5+%
Sinonimo/i:
NI006015
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141729
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 002-328-16
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
45 μm
P. eboll.
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Nickel powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, high purity 99.99+%
GF07757613
Nickel
Iron powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
GF47660418
Iron
Nickel powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 100 g, purity 99.8%
GF76122884
Nickel
Nickel oxide powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, green
GF28835736
Nickel oxide
Nickel powder 99+
Sigma-Aldrich
1.12277
Nickel
Nickel nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
577995
Nickel
Aluminum powder, max. particle size 15 micron, weight 100 g, purity 99%
GF41304899
Aluminum
Cobalt powder, 2 μm particle size, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266639
Cobalt
Chromium powder, 99.5%, −100 mesh
Sigma-Aldrich
266264
Chromium