203904
Nickel
powder, <150 μm, 99.99% trace metals basis
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
<150 μm
P. eboll.
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Technologies are an integral part of our lives and we rely on them for such things as communication, heating and cooling, transportation, and construction. Improvements to technologies have made what they do for us more precise, automated, efficient, and powerful.
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.