Documenti fondamentali
E19804
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-cyclohexanoneacetate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl 2-oxocyclohexaneacetate
About This Item
Formula condensata:
(O=)C6H9CH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H16O3/c1-2-13-10(12)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h8H,2-7H2,1H3
ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains methyl ester
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)