Key Documents
8.20828
Sigma-Aldrich
1-Methyl-4-piperidinone
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Methyl-4-piperidinone, N-Methyl-γ-piperidone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
215-895-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
60-62 °C/19 hPa
Temp. transizione
flash point 58 °C
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H2,1H3
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.978
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup