E20004
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
95%
Sinonimo/i:
Ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, 2-(Ethoxycarbonyl)cyclohexanone, Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
P. eboll.
106 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?