Documenti fondamentali
328782
Sigma-Aldrich
Methyl 2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutyrate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3COC(OH)(CH3)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
74-76 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
ketone
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)(O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(7)6(2,9)5(8)10-3/h9H,1-3H3
LNOXHAVSBXMUOI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Methyl 2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutyrate may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)