DWKCPB0250P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 250 mL
Sinonimo/i:
CPB0250P
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
class B
graduated
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon CPB0250P
Capacità
250 mL
Applicazioni
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)