SLW1541/18D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side socket
10000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1541/18D
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint side arm29/32
Produttore/marchio commerciale
1541/18D
SciLabware
Diametro corpo
227 mm
Alt. bottiglia
398 mm
Capacità
10000 mL
10000 mL
D.I. collo
59 mm
Descrizione generale
- Complies with ISO 4796
- Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
- Unground top neck to accept rubber stoppers
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)