Documenti fondamentali
SLW1531/10D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
1000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1531/10D
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.17
Produttore/marchio commerciale
1531/10D
SciLabware
Diametro corpo
111 mm
Alt. bottiglia
200 mm
Capacità
1000 mL
1000 mL
D.I. collo
28 mm
Misura braccio laterale
9 mm
Descrizione generale
  • Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)