Documenti fondamentali
Z740583
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 1000 mL, subdivision, 100 mL (graduations: 200-800 mL)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 100 mL (graduations: 200-800 mL)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
1000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z740583-6EA4061837642470