DWK231752155
Disposable Culture Tube
Sinonimo/i:
231752155
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene screw cap
soda-lime glass vial
Giunto
Joints (GL 18)
Caratteristiche
seal (rubber)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
231752155
Largh. × lungh.
16 mm × 160 mm
Applicazioni
Preparation cell culture, sample collecting, storage
Caratteristiche e vantaggi
straight rim, round bottom, not reusable, with screw cap
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)