Documenti fondamentali
D97401
Sigma-Aldrich
Diethyl ketomalonate
95%
Sinonimo/i:
Diethyl mesoxalate, Ketomalonic acid diethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CO(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.15
Beilstein:
971873
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. eboll.
208-210 °C (lit.)
Densità
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O5/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reagent employed in Wittig and Aza-Wittig reactions for synthesis of triazoles and 2-azadienes, respectively.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
J. Chem. Res. Synop., 52-52 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 4377-4377 (1993)