D45606
3-(Dibutylamino)propylamine
98%
Sinonimo/i:
N,N-Dibutyl-1,3-propanediamine
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4463 (lit.)
P. ebollizione
205 °C (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCN(CCCC)CCCN
InChI
1S/C11H26N2/c1-3-5-9-13(10-6-4-2)11-7-8-12/h3-12H2,1-2H3
KYCGURZGBKFEQB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?