Key Documents
8.14100
Sigma-Aldrich
3-Diethylamino-1-propylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Diethylamino-1-propylamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2CH2CH2N(C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-236-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
2.2 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
215 °C
Potenza
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.0 % (v/v)
pH
11.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
168-171 °C
Punto di fusione
-60 °C
Temp. transizione
flash point 51 °C
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.827
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup