D145807
2,3-Dimethylaniline
99%
Sinonimo/i:
1-Amino-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene, CN-Cbl
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.2 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.569 (lit.)
P. ebollizione
221-222 °C (lit.)
Punto di fusione
2.5 °C (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(N)c1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?