Key Documents
8.21222
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylaniline
for synthesis
Sinonimo/i:
2,3-Dimethylaniline, vic.-o-Xylidine
About This Item
Formula condensata:
2,3-(CH3)2C6H3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
201-755-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.13 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
545 °C
Limite di esplosione
1-2.7 % (v/v)
Punto di fusione
2 °C
Temp. transizione
flash point 96 °C
Solubilità
1.5 g/L
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.991 - 0.993
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup