CLS982520X
Pyrex® culture tubes with screw-cap
O.D. × L 20 mm × 150 mm
Sinonimo/i:
Corning® 9825
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
Misura filettatura
18-415
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 192
pack of 96
Produttore/marchio commerciale
Corning 9825-20X
D.E. × lungh.
20 mm × 150 mm
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (culture)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS982520X-192EA | 4061831706024 |
CLS982520X-96EA | 4061831706031 |