CLS71003
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 3 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinonimo/i:
pipet
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Caratteristiche
class A
graduation
Produttore/marchio commerciale
Corning 7100-3
Corning 7100
Campo di misura del volume
3 mL, accuracy: 0.01 mL
Lunghezza
356 mm
Capacità
3 mL
Colore
black
Descrizione generale
Tempered top and tip. Red graduation and markings, color-coded, ASTM E 969.
Altre note
Manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E 694 for volumetric testing and ASTM E 542 for calibration of volumetric ware.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)