Z414522
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
Giunto
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 12
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
D.E.
131 mm
Capacità
1,000 mL
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)