07-1735
Anti-HuR Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
ELAV-like 1, Hu antigen R, Hu-antigen R, embryonic lethal, abnormal vision, drosophila, homolog-like 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ELAVL1(1994)
mouse ... Elavl1(15568)
rat ... Elavl1(363854)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Insulin/Energy Signaling
RNA Binding Protein (RBP)
Qualità
The antibody detected HuR at 1:500-1:1,000 dilutions in Jurkat cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Risultati analitici
Jurkat cell lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2