Documenti fondamentali
CLS215519
Pyrex® distilling column
L 283 mm, joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Corning® 2155
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS19/22
Produttore/marchio commerciale
Corning 2155-19
Lunghezza
283 mm
Descrizione generale
Drip-tip. Simple design, particularly useful in fractionations.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)