SYNA351922
Synthware™ distillation adapter
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 19/22, side joint: 19/22, side arm angle: 75 deg
Sinonimo/i:
Synthware A351922, vacuum adapter, distillation adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
bottom joint: ST/NS19/22
side joint: 19/22
joint: ST/NS top19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A351922
Categorie correlate
Descrizione generale
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)