SYNA681420
Synthware™ flushing adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A681420, Glass flushing adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A681420
Categorie correlate
Descrizione generale
With 2 mm T-bore PTFE stopcock.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)