Documenti fondamentali
SYNA961922
Synthware distillation drip adapter
joint: ST/NS 19/22, bend: 105 deg
Sinonimo/i:
Synthware 961922, glass vacuum adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A961922
Categorie correlate
Descrizione generale
With an outer joint at top. Tapered drip tube extends into open receivers.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)