Documenti fondamentali
CLS15953X
Pyrex® solution bottle
capacity 13,250 mL, Bottle shape
Sinonimo/i:
glass bottle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Caratteristiche
autoclavable
cap: no
Confezionamento
case of 4 ea
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 1595-3X
Disponibilità
not available in EU
Diam. del collo della bottiglia
~45 mm
Capacità
13,250 mL
diam. × alt.
238 mm × 445 mm
Descrizione generale
These Pyrex bottles are designed for storage of solutions and are ideal for media preparation. Necks are tooled to increase mechanical strength and for uniform stopper fit.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)