Documenti fondamentali
750360
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
268-273 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1cnc2ccccc2c1O
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-6-3-1-2-4-8(6)11-5-7(9)10(13)14/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
ILNJBIQQAIIMEY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)