115843
2-Methyl-3-nitroaniline
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-6-nitrotoluene, 3-Nitro-o-toluidine
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
305 °C (lit.)
Punto di fusione
88-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(N)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
HFCFJYRLBAANKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?